Merck
359297
Sigma-Aldrich
Sodium ethanethiolate
technical grade, 80%
Synonim(y):
Ethanethiol sodium salt, Ethyl mercaptan sodium salt
Wybierz wielkość
10 G
352,80 zł
352,80 zł
Cena katalogowa504,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
352,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
3593647
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
352,80 zł
Cena katalogowa504,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
80%
ciąg SMILES
CCS[Na]
InChI
1S/C2H6S.Na/c1-2-3;/h3H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
QJDUDPQVDAASMV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reaction of FeCl2 or FeCl3 with sodium ethanethiolate in N-methylformamide (NMF) has been evaluated.[1] Reaction of sodium ethanethiolate with substituted 1,2-dithiole-3-thiones has been studied.[2]
Zastosowanie
Sodium ethanethiolate may be used in the equilibrium titrations in N-methylformamide of G-25 gel filtered (ox)-state FeMo cofactor [FeMoco(ox)] from Azotobacter vinelandii nitrogenase.[3] It may be used in the synthesis of a series of hybrid compounds combining the pharmacophoric redox moieties of vitamin E and key features responsible for the antiarrhythmic properties of the class I antiarrhythmics procainamide and lidocaine.[4]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
P Frank et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 6(7), 683-697 (2001-10-30)
Equilibrium titrations in N-methylformamide (NMF) of G-25 gel filtered (ox)-state FeMo cofactor [FeMoco(ox)] from Azotobacter vinelandii nitrogenase were carried out using sodium ethanethiolate and followed using UV/Vis absorption spectroscopy. For Fe-Moco(ox), a non-linear least squares (NLLSQ) fit to the data
Patrick Frank et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 10(4), 373-382 (2005-05-03)
The reaction of FeCl(2) or FeCl(3) with sodium ethanethiolate (SEt) in N-methylformamide (NMF) has been reevaluated to rectify a previous Fe(II) oxidation artifact. On titrating Fe(II) with EtS(-) concentrations up to 12 mol Eq, new features in the UV/vis spectrum
Maria Koufaki et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(23), 5209-5219 (2003-11-08)
We have synthesized a series of hybrid compounds combining the pharmacophoric redox moieties of vitamin E and key features responsible for the antiarrhythmic properties of the class I antiarrhythmics procainamide and lidocaine. Procainamide analogue (2a) and lidocaine analogues (14a) and
Reactivity of substituted 1, 2-dithiole-3-thiones with sodium ethanethiolate: a convenient route to a novel heterocycle.
Largeron M, et al.
Tetrahedron, 43(15), 3421-3428 (1987)
Piotr Borowski et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 571-585 (2011-12-14)
Multi-parameter scaling techniques, such as Scaled Quantum Mechanical (SQM) force field [J. Am. Chem. Soc. 105 (1983) 7037-7047; J. Phys. Chem. A 102 (1998) 1412-1424] or Effective Scaling Frequency Factor (ESFF) [Chem. Phys. Lett. 446 (2007) 191-198; J. Mol. Spectrosc.