Merck
715646
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(methylamino)piperidine
96%
Synonim(y):
3-(Methylamino)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467
gęstość
0.983 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • TRPV1 antagonists
  • Aminopiperidines as iNOS inhibitors
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)