Przejdź do
280704
Sodium tert-pentoxide
95%
Synonim(y):
NaOt-Am, tert-Amyl alcohol sodium salt, Sodium tert-amoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOC(CH3)2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.13
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-639-4
Beilstein/REAXYS Number:
3983987
MDL number:
Assay:
95%
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
SMILES string
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium tert-pentoxide (NaOt-Am) is a commonly used base in the deoxycyanamidation of alcohols and in the N-cyanation of secondary amines. It can also be used in the preparation of complex reducing agents to reduce 1-halonaphthalenes and substituted halobenzenes to corresponding naphthalenes and benzenes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
752096702765703788
description
95%
description
40% in toluene
description
1.4 M in THF
description
99.9%
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
99.9%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?