Przejdź do
511382
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine
98%
Synonim(y):
1-Boc-homopiperazine, tert-Butyl homopiperazine-1-carboxylate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7581789
Assay:
98%
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
95-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.016 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-4-5-11-6-8-12/h11H,4-8H2,1-3H3
InChI key
WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Boc-hexahydro-1,4-diazepine is an N-boc protected homopiperazine. Its enthalpy of vaporization at boiling point (558.15K) is 49.498kjoule/mol.
Application
Used in synthesis of potent anticoagulant.[1]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)