Merck
516368
Sigma-Aldrich
Boc-Pip-OH
98%
Synonim(y):
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid, (S)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Boc-L-pipecolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.27
Beilstein:
480024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]23/D −63.2°, c = 1 in acetic acid
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
122-126 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3