Merck
716375
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
97%
Synonim(y):
3-Methyl-2,5-dibromothiophene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4Br2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.613
density
1.974 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChI key
IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)