Przejdź do
715263
N-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
Synonim(y):
1-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
429,75 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
429,75 zł
Cena katalogowa573,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
157-161 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
InChI key
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
706256724017632732
description
≥95%
description
≥95.0%
description
≥95%
description
97%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
157-161 °C
mp
146-151 °C
mp
175-180 °C
mp
82-86 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)