Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
179-184 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3cnccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-6-5-12-10-17-8-7-11(12)9-13/h5-10H,1-4H3
InChI key
LFALMDZWCMSBFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful boron compound for Suzuki coupling.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description - | description 95% | description - |
| assay 95% | assay - | assay 95% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| mp 179-184 °C | mp 172-178 °C | mp 129-134 °C | mp 173-177 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?