Merck
712590
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)-O′-methyl-triethylene glycol
≥90% (NMR)
Synonim(y):
1-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}-2-methoxyethane, 13-Azido-2,5,8,11-tetraoxatridecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥90% (NMR)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 200
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Ω-koniec
azide
α-koniec
methoxy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H19N3O4/c1-13-4-5-15-8-9-16-7-6-14-3-2-11-12-10/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
FFOZZVDSANUDAE-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.