Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł 1455,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmol wt
average Mn 2,000
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 2,000 | description average Mn 1,100 | description Mw 6,000 | description average Mn 10,000 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent |
| mp 45-50 °C | mp - | mp - | mp 56-60 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mol wt average Mn 2,000 | mol wt average Mn 1,100 | mol wt - | mol wt average Mn 10,000 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?