Merck
726249
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)nonadecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonim(y):
Azido-PEG (n=19)
Wybierz wielkość
250 MG
599,20 zł
599,20 zł
Cena katalogowa856,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
599,20 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H81N3O20
Masa cząsteczkowa:
924.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
599,20 zł
Cena katalogowa856,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (oligomer purity)
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C40H81N3O20/c41-43-42-1-3-45-5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-33-35-61-37-39-63-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-46-4-2-44/h44H,1-40H2
Klucz InChI
FRLHZVCZJNPUMK-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.