Merck
711624
Sigma-Aldrich
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
≥96%
Synonim(y):
DIH
Wybierz wielkość
5 G
565,00 zł
25 G
2060,00 zł
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
565,00 zł
25 G
2060,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6I2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.92
Beilstein:
146040
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥96%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)N(I)C(=O)N(I)C1=O
InChI
1S/C5H6I2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Klucz InChI
RDZHCKRAHUPIFK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
DIH - Highly efficient and economical reagent for Iodination
Used for:
  • Preparation of nitriles from corresponding alcohols and amines via oxidative conversion
  • Chemoselective, stereospecific iododesilylation of silylated alkenes
  • Preparation of N-benzyl toluenesulfonamides via sulfonylamidation of alkylbenzenes with toluenesulfonamide in presence of diiododimethylhydantoin
  • Iodination reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yani Zhao et al.
PloS one, 6(12), e29624-e29624 (2012-01-05)
The Duffy antigen receptor for chemokines (DARC) shows high affinity binding to multiple inflammatory CC and CXC chemokines and is expressed by erythrocytes and endothelial cells. Recent evidence suggests that endothelial DARC facilitates chemokine transcytosis to promote neutrophil recruitment. However
Hélène Dano et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 33(3), 354-366 (2019-09-20)
Histopathological assessment of ductal carcinoma in situ, a nonobligate precursor of invasive breast cancer, is characterized by considerable interobserver variability. Previously, post hoc dichotomization of multicategorical variables was used to determine the "ideal" cutoffs for dichotomous assessment. The present international
Juanqiang Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1508, 42-52 (2017-06-13)
A new in-line method of magnetic nanoparticles (MNPs) coupled with high-speed countercurrent chromatography (HSCCC) using a same solvent system during the whole separation process was established to achieve the rapid separation of flavonoids from Mikania micrantha. The adsorption and desorption
James Liang et al.
Journal of clinical pathology, 71(10), 916-925 (2018-06-03)
The number of precursor and mature lymphoid cells and plasma cells in normal bone marrow trephine (BMT) biopsies throughout the human lifespan is unknown. Reference ranges have been established from aspirated marrow, but due to haemodilution errors, these do not
AngAng Ding et al.
Journal of vascular surgery. Venous and lymphatic disorders, 7(5), 715-723 (2019-08-20)
For vascular anomalies, when clinical findings are not sufficient, auxiliary examination is essential. In this study, we characterize and differentiate the ultrasound (US) findings of deep infantile hemangioma (DIH) and venous malformation (VM). A total of 135 patients (140 lesions)