Przejdź do
705462
2,3-Dibromopyridine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
913,00 zł
684,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
684,75 zł
Cena katalogowa913,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
56-60 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI key
SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
725196740381597872
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
56-60 °C
mp
35-40 °C
mp
82-86 °C
mp
51-55 °C (lit.)
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo, ketone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)