Merck
708208
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3ClF3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
117-120 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-3(6(13)14)1-2-4(12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Klucz InChI
DXRBTBMFFGEVCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3