Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
58-62 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
LYNBZRJTRHTSKI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| mp 58-62 °C | mp 80-84 °C | mp 176-179 °C (lit.) | mp 285-290 °C (dec.) (lit.) |
| functional group fluoro | functional group hydroxyl | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?