Merck
700630
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Wybierz wielkość
500 MG
261,50 zł
261,50 zł
Cena katalogowa523,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
261,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
261,50 zł
Cena katalogowa523,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
powder
mp
133-137 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
Klucz InChI
NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)