Merck
597872
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-6-bromopyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
51-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3