Przejdź do
43011
L-Histidine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Synonim(y):
L-Histidine monohydrochloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.62
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
colorless
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
General description
L-Histidine hydrochloride can undergo racemization due to heating in water, leading to the formation of DL-histidine. It can be used as a supplement in conditions of riboflavin vitamin deficiency.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR11086744844208
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
single component solution
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
concentration
-
concentration
-
concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)