Merck
904511
Sigma-Aldrich
L-Histidine-15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H915N3O2HClH2O
Masa cząsteczkowa:
212.61
Kod UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC([C@@H]([15NH2])CC1=C[15NH]C=[15N]1)=O.Cl
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)