Merck
707562
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-aza-5-stanna-bicyclo[3.3.3]undecane
Synonim(y):
Stannatrane
Wybierz wielkość
500 MG
790,00 zł
2 G
3160,00 zł
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
790,00 zł
2 G
3160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18ClNSn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
226-230 °C
ciąg SMILES
Cl[Sn]12CCCN(CCC1)CCC2
InChI
1S/C9H18N.ClH.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h1-9H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BRPCJQRIZVVNKX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Metal-catalyzed allylic substitution reaction
  • Synthesis of an anti-methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) carbapenem via stannatrane mediated Stille coupling
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)