Merck
223670
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride
95%
Synonim(y):
Di(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, Schwartz’ reagent, Zirconocene chloride hydride
Wybierz wielkość
1 G
255,00 zł
5 G
689,00 zł
25 G
2010,00 zł
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
255,00 zł
5 G
689,00 zł
25 G
2010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11ClZr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
reagent type: reductant
ciąg SMILES
[H][Zr]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.ClH.Zr.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
Klucz InChI
PSYHEBZUPSHSKK-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, also known as Schwartz′s reagent, is utilized as a catalyst in in olefin polymerization.[1]
Zastosowanie
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride can be used:
  • To convert amides to aldehydes.[2]
  • As a reagent for the functionalization of olefins and alkynes.[3]
  • As a reducing agent in the preparation of (E)-vinyl organochalcogenides.[4]
  • To prepare a dioxaborolane derivative, which is a key intermediate for the synthesis of bridged-nicotine analogs.[5]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation, characterization, and activity of silica supported metallocene catalysts
L Britcher, et al.
Chemistry of Materials, 16, 5713-5720 (2004)
Bruce Ganem et al.
The Journal of organic chemistry, 72(11), 3981-3987 (2007-03-27)
In this Perspective, which describes the achievements recognized by the 2007 ACS Award for Creative Invention, we discuss the discovery of a new synthetic reaction and its translation into a substantially improved method for manufacturing a major pharmaceutical product--the blockbuster
Concise synthesis of new bridged-nicotine analogues
Crestey F, et al.
Tetrahedron, 68(5), 1417-1421 (2012)
One-pot synthesis of mixed (Z)-1, 2-bis (organylchalcogene)-1-alkenes precursors of the novel beta-organylthio vinyllithium intermediates
Dabdoub MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 51(39), 5141-5145 (2010)
Organic Syntheses, 71, 83-83 (1992)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf