Merck
706728
Sigma-Aldrich
4-Allyltoluene
97%
Synonim(y):
1-Allyl-4-methylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H12/c1-3-4-10-7-5-9(2)6-8-10/h3,5-8H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
WAEOXIOXMKNFLQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
54.4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
T Ishida et al.
Enantiomer, 3(2), 133-147 (1998-10-23)
Thirteen kinds of aromatic compounds (Alkyl- and alkenyl-) were administered to rabbits and the chiralities of their optical active metabolite were determined by the synthesis of the enantiomers or their derivatives. This work has revealed many examples of enantioselective biotransformations
T Matsumoto et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 17(11), 1441-1445 (1994-11-01)
4-Isopropenyltoluene (8) was administered orally to rabbits and the following four optically active metabolites, 2-(p-tolyl)propanoic acid (10), p-(1-carboxyethyl)benzoic acid (11), 2-hydroxy-2-(p-tolyl)propanoic acid (12), and 2-(p-tolyl)-1,2-propanediol (13) were isolated from urine in addition to an optically inactive metabolite, 4-isopropenylbenzoic acid (9).
Nurhayat Tabanca et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-03)
Ceratitis capitata, the Mediterranean fruit fly, is one of the most serious agricultural pests worldwide responsible for significant reduction in fruit and vegetable yields. Eradication is expensive and often not feasible. Current control methods include the application of conventional insecticides