Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
358,00 zł
vapor pressure
1 mmHg ( 63.8 °C)
Quality Segment
assay
≥97%
color
yellow
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
mp
11.2 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
C=CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2,4-6H,1,3,7H2
InChI key
ZMQAAUBTXCXRIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color yellow | color - | color - | color - |
| refractive index n20/D 1.537 (lit.) | refractive index n20/D 1.5000 (lit.) | refractive index n20/D 1.497 | refractive index n20/D 1.532 (lit.) |
| vapor pressure 1 mmHg ( 63.8 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safrole
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
94-59-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?