Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 647,00 zł |
Informacje o tej pozycji
215,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[SiH2](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2
InChI key
VDCSGNNYCFPWFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Preparation of Bis diphenylsilane and Investigation of Its Cationic UV-Curing Material Properties: This study explores the synthesis and photosensitivity of a new material using diphenylsilane, emphasizing its potential in UV-curing applications (Y Liu et al., 2021, MDPI).
- Inkjet printing of blue phosphorescent light-emitting layer based on bis (3, 5-di (9 H-carbazol-9-yl)) diphenylsilane: Research on the use of diphenylsilane derivatives for developing blue phosphorescent materials for inkjet printing, which could be used in electronic displays (R Bail et al., 2018, RSC Advances).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥97.0% (GC) |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥97.0% (GC) |
| density 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.963 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.684 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.831 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 95-97 °C/13 mmHg (lit.) | bp 117 °C/31 mmHg (lit.) | bp 55 °C (lit.) | bp 90 °C/3 mmHg (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?