Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 866,00 zł 649,50 zł |
Informacje o tej pozycji
406,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, phenyl
SMILES string
C=CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8H,1,6H2
InChI key
HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?