Przejdź do
A29208
4-Allylanisole
98%
Synonim(y):
p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene, Chavicol methyl ether, Estragole, Isoanethole, Methyl chavicol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
362,95 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-427-8
Beilstein/REAXYS Number:
1099454
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
COc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
InChI key
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34098PHL82205W241105
Estragole analytical standard
Supelco
34098
Estragole
Estragole phyproof® Reference Substance
PHL82205
Estragole
description
98%
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98%, FCC
assay
98%
assay
-
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
bp
215-216 °C (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Allylanisole
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)