Merck
705160
Sigma-Aldrich
3,5,6,8-Tetrabromo-1,10-phenanthroline
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H4Br4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
95%
Próba
95%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cnc2c(c1)c(Br)c(Br)c3cc(Br)cnc23
InChI
1S/C12H4Br4N2/c13-5-1-7-9(15)10(16)8-2-6(14)4-18-12(8)11(7)17-3-5/h1-4H
Klucz InChI
BAPJVWLAFSQLNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)