Merck
513881
Sigma-Aldrich
6,6′-Dibromo-2,2′-dipyridyl
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
mp
220-223 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1cccc(n1)-c2cccc(Br)n2
InChI
1S/C10H6Br2N2/c11-9-5-1-3-7(13-9)8-4-2-6-10(12)14-8/h1-6H
Klucz InChI
WZVWSOXTTOJQQQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and temperature-dependent conformational preferences of macrocycles containing the 2, 2'-bipyridyl moiety.
Newkome GR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 101(16), 4472-4477 (1979)
Binitendra Naath Mongal et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(27), 10070-10077 (2019-06-11)
In this work, two new bis-(hydroxyphenyl)bipyridine based ruthenium complexes with 4-picoline (coded as MCS-B4M) and isonicotinic acid (coded as MCS-B5M), which act as ancillary ligands, have been synthesized and employed for the first time as photosensitizers in photocatalytic hydrogen evolution
Sarah Keller et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(40), 14263-14276 (2018-05-24)
Heteroleptic [Cu(P^P)(N^N)][PF6] complexes, where N^N is a halo-substituted 2,2'-bipyridine (bpy) and P^P is either bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether (POP) or 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (xantphos) have been synthesized and investigated. To stabilize the tetrahedral geometry of the copper(i) complexes, the steric demands of the bpy ligands
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO