Merck
702374
Sigma-Aldrich
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
97%
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
73-76 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-12-10/h4-5,7,12H,2-3,6H2,1H3
Klucz InChI
PPSPOJUGGLXCIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges