Merck
T15504
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
98%
Synonim(y):
THQ
Wybierz wielkość
5 G
96,60 zł
100 G
165,90 zł
500 G
454,50 zł
96,60 zł
Cena katalogowa138,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
96,60 zł
100 G
165,90 zł
500 G
454,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Beilstein:
116149
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
96,60 zł
Cena katalogowa138,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.593 (lit.)
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
Klucz InChI
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Khalid M Alkharfy et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 40(3), 319-323 (2014-06-14)
Thymoquinone (THQ), the active constituent of Nigella sativa seeds, has demonstrated some potential pharmacological activities. The present study was designed to investigate the pharmacokinetic behavior of THQ following intravenous (IV) and oral (PO) administration using an animal model. THQ was
Arindam Chatterjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(22), 6409-6421 (2014-12-03)
Calpain mediated cleavage of CDK5 natural precursor p35 causes a stable complex formation of CDK5/p25, which leads to hyperphosphorylation of tau. Thus inhibition of this complex is a viable target for numerous acute and chronic neurodegenerative diseases involving tau protein