Merck
702048
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) oxide, dispersion
greener alternative
10 wt. % in isopropanol, nanoparticles, <100 nm (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Yttria
Wybierz wielkość
100 G
776,00 zł
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
776,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Y2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
dispersion
nanoparticles
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10 wt. % in isopropanol
wielkość cząstki
<100 nm (DLS)
pH
10±1
lepkość
3.06 (typical)
bp
81-83 °C
mp
−89 °C
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
Klucz InChI
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do molekularnych systemów magazynowania energii słonecznej (MOST). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eun-Ok Oh et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(25), 3373-3377 (2012-06-01)
An extremely thin bilayer electrolyte consisting of yttria-stabilized zirconia (YSZ) and gadolinia-doped ceria (GDC) is successfully fabricated on a sintered NiO-YSZ substrate. Major processing flaws are effectively eliminated by applying local constraints to YSZ nanoparticles, and excellent open circuit voltage
Carolina Mochales et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(6), 1694-1701 (2012-11-08)
The interest in electrophoretic deposition (EPD) for nanomaterials and ceramics production has widely increased due to the versatility of this technique to effectively combine different materials in unique shapes and structures. We successfully established an EPD layering process with submicrometer
Masoud Allahkarami et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(12), 1279-1284 (2011-10-14)
Chipping failures observed clinically in bilayer systems of porcelain and zirconia restorations should be coupled with a monoclinic to tetragonal phase transformation in the zirconia layer due to the high compressive stress. Phase transformations were mapped using 2D micro X-ray
Bipin Kumar Gupta et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(19), 3028-3034 (2012-07-19)
Highly luminescent-paramagnetic nanophosphors have a seminal role in biotechnology and biomedical research due to their potential applications in biolabeling, bioimaging, and drug delivery. Herein, the synthesis of high-quality, ultrafine, europium-doped yttrium oxide nanophosphors (Y(1.9)O(3):Eu(0.1)(3+)) using a modified sol-gel technique is
Timur Sh Atabaev et al.
Journal of colloid and interface science, 373(1), 14-19 (2011-12-06)
Eu(3+) and Tb(3+) codoped Y(2)O(3) submicron particles were prepared using the simple urea homogeneous precipitation method. X-ray diffraction patterns revealed the synthesized particles to have a pure cubic Y(2)O(3) structure. Field-emission scanning electron microscopy and field-emission transmission electron microscopy showed
Produkty
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.