Przejdź do
700460
Indium tin oxide, dispersion
<100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol
Synonim(y):
ITO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
dispersion
Quality Segment
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
concentration
30 wt. % in isopropanol
particle size
<100 nm (DLS)
bp
82 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C
application(s)
optical coatings
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Indium tin oxide (ITO) is a transparent conductingoxide with good optical transparency (T > 85% at 550 nm) and high electricalconductivity (ρ ∼ 10−4Ωcm). It can be used for various applications that require both opticaltransparency in the visible light region and high electrical conductivity.
Application
Indium tin oxide nanoparticles can be used tofabricate ITO thin films that are applied in the field of electroluminescentdevices, electrochromic systems, liquid crystal display electrodes, solar cells,and energy-efficient windows.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
494682747939703184
description
<100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol
description
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O
description
surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide
particle size
<100 nm (DLS)
particle size
−325 mesh
particle size
18 nm (SEM)
particle size
-
form
dispersion
form
powder
form
dispersion
form
-
density
1.04 g/mL at 25 °C
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1682 g/mL at 25 °C
density
-
concentration
30 wt. % in isopropanol
concentration
-
concentration
20 wt. % in H2O
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Lungs
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)