Merck
701963
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 6,000, acrylate, ≤1,500 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
893,00 zł
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
893,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 6,000, contains ≤1500 ppm MEHQ as inhibitor
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 6,000
zawiera
≤1500 ppm MEHQ as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
temp. przejścia
Tm 59-63 °C
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(ethylene glycol)diacrylate (PEGDA) is a long chain, hydrophilic and crosslinking monomer widelyused in tissue engineering.
Zastosowanie
PEGDA is widely used as a scaffolding material for tissue engineering applications due to its biocompatibility and inherent resistance to protein adhesion.
It can be used as an alloying agent to prepare polymer membranes for gas separation applications. For example, an alloyed poly(Ether Block Amide)/ PEGDA membrane can be used for the separation of CO2/H2.
It can also be used as aprecursor to fabricate polymer electrolyte membranes(PEMs) for flexible Li-ionbatteries. The addition of PEGDA enhances the ionic conductivity, thermal stability,and mechanical toughness of PEMs.
Cechy i korzyści
  • Highly hydrophilic
  • Non-toxic
  • Biocompatible
  • Non-immunogenic
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shaun P Garland et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(8), 2101-2108 (2014-02-15)
A growing body of literature broadly documents that a wide array of fundamental cell behaviors are modulated by the physical attributes of the cellular microenvironment, yet in vitro assays are typically carried out using tissue culture plastic or glass substrates
Eyal Karzbrun et al.
Nature physics, 14(5), 515-522 (2018-05-16)
Human brain wrinkling has been implicated in neurodevelopmental disorders and yet its origins remain unknown. Polymer gel models suggest that wrinkling emerges spontaneously due to compression forces arising during differential swelling, but these ideas have not been tested in a
Adel Badria et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 29(11), 175-175 (2018-11-11)
Heart valve diseases remain common in industrialized countries. Bioprosthetic heart valves, introduced as free of anticoagulation therapy alternatives to mechanical substitutes. Still they suffer from long term failure due to calcification. Different treatment methods introduced to inhibit calcification, have so
Sandeep Ameta et al.
Nature communications, 12(1), 842-842 (2021-02-10)
Discovering autocatalytic chemistries that can evolve is a major goal in systems chemistry and a critical step towards understanding the origin of life. Autocatalytic networks have been discovered in various chemistries, but we lack a general understanding of how network
Ruohong Shi et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(37), e2002946-e2002946 (2020-08-11)
Hydrogels with the ability to change shape in response to biochemical stimuli are important for biosensing, smart medicine, drug delivery, and soft robotics. Here, a family of multicomponent DNA polymerization motor gels with different polymer backbones is created, including acrylamide-co-bis-acrylamide
Produkty
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf