Przejdź do
687529
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 2,000, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, ~1000 ppm MeHQ as stabilizer
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
912,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
912,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 2000, contains ~1000 ppm MeHQ as stabilizer
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mn 2000
contains
~1000 ppm MeHQ as stabilizer
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
transition temp
Tm 49-55 °C
Mw/Mn
<1.2
Ω-end
methacrylate
α-end
methacrylate
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
907049929840725684
description
average Mn 2000, contains ~1000 ppm MeHQ as stabilizer
description
average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
description
average Mn 3400, contains MEHQ as inhibitor
description
average Mn 10,000, contains MEHQ as inhibitor
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
-
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
form
powder
form
powder
form
fine powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
mol wt
average Mn 2000
mol wt
average Mn 4,000 (by NMR)
mol wt
average Mn 3400
mol wt
average Mn 10,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)