Kluczowe dokumenty
701971
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 2,000, acrylate, MEHQ as inhibitor (may contain)
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG diacrylate
Wybierz wielkość
838,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
838,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 2,000, contains ≤1500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 2,000
zawiera
≤1500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
temp. przejścia
Tm 51-56 °C
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Profesor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) omawia postępy w biodruku 3D modeli tkankowych do testowania leków in vitro, dokonuje przeglądu wyboru biokomponentów i przedstawia przykłady zastosowań biodruku 3D w biofabrykacji modeli tkankowych.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
Protokoły
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.