Merck
729094
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 10,000, acrylate, MEHQ as inhibitor (may contain)
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
736,00 zł
736,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
736,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
736,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 10,000, contains MEHQ as inhibitor
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
zawiera
MEHQ as inhibitor
≤1,500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
temp. przejścia
Tm 60-64 °C
Mw/Mn
<1.1
Ω-koniec
acrylate
α-koniec
acrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • 3D Bioprinting of Hydrogels: This study explores the formulation of PEGDA-based hydrogels for 3D bioprinting, focusing on rheological properties and structural fidelity, particularly relevant for tissue engineering applications (Wu et al., 2018).
  • Sustained Ocular Drug Delivery: Investigates the delivery of small and large drug molecules using PEGDA implants, highlighting the implications for sustained drug release in ocular therapies (McAvoy et al., 2018).
  • Tissue Engineering Scaffolds: Evaluates PEGDA-polycaprolactone scaffolds for tissue engineering, emphasizing the control over porosity and its importance for regenerative medicine applications (Kotturi et al., 2017).
  • Photocrosslinked Hydrogel Implants: Focuses on photocrosslinked PEGDA implants for drug delivery, providing insights into the design of drug delivery systems that can be finely tuned for specific therapeutic needs (Qin et al., 2015).
  • Hydrogel-Based Artificial Muscles: Characterizes PEGDA/acrylic acid hydrogels optimized for use as artificial muscles, highlighting their potential in biomedical engineering and smart materials (Browe et al., 2017).
Uwaga dotycząca przygotowania
Synthesized with an initial concentration of ≤1,500 ppm MEHQ
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruohong Shi et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(37), e2002946-e2002946 (2020-08-11)
Hydrogels with the ability to change shape in response to biochemical stimuli are important for biosensing, smart medicine, drug delivery, and soft robotics. Here, a family of multicomponent DNA polymerization motor gels with different polymer backbones is created, including acrylamide-co-bis-acrylamide
Produkty
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the storage temperature of this Material. And how it is been shipped
    1 answer
    1. This product is stable for relatively short periods of time. The item is shipped at ambient temperature. A transit time of up to 2 weeks will not impact the quality of this material. Upon delivery, this product should be stored at -20°C.