Merck
907049
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 4,000 (by NMR), average MN 4,000, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, MEHQ as inhibitor, ≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Bizmetakrylan PEG, Glikol polietylenowy, Hydrożel PEG
Wybierz wielkość
1 G
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
zawiera
MEHQ as inhibitor
≤150 ppm MEHQ as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
kolor
white to off-white
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methacrylate
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Klucz InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimetakrylany PEG o wysokiej czystości są powszechnie stosowane w hydrożelach na bazie PEG i sieciujących polimerach hydrofilowych. Nadają się do zastosowań w inżynierii tkankowej i druku 3D.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)