Merck
700002
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylpyrimidine
97%
Synonim(y):
4-Phenylpyrimidin-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
162-164 °C
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)