Merck
699748
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)trimethoxy-d9-silane
98 atom % D, 95% (CP)
Synonim(y):
3-(Trimethoxy-d9-silyl)-1-propanethiol
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3O)3Si(CH2)3SH
Masa cząsteczkowa:
205.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
bp
213-215 °C (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)