Merck
697354
Sigma-Aldrich
(Rp)-1-[(1S)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
97%
Synonim(y):
(Rp)-1-(1S)-[(2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24FeNP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
131-135 °C
grupa funkcyjna
amine
phosphine
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m0../s1
Klucz InChI
DRBVPPSGNFMTKZ-CKUXDGONSA-N
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Aminophosphine Ligands