Merck
687561
Sigma-Aldrich
(Rp)-2-(tert-Butylthio)-1-(diphenylphosphino)ferrocene
98%
Synonim(y):
(1S)-1-(tert-Butylthio)-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-FeSulPhos
Wybierz wielkość
100 MG
658,00 zł
500 MG
1565,00 zł
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
658,00 zł
500 MG
1565,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27FePS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
mp
146-149 °C
grupa funkcyjna
phosphine
thioether
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)S[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22PS.C5H5.Fe/c1-21(2,3)23-20-16-10-15-19(20)22(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;/h4-16H,1-3H3;1-5H;
Klucz InChI
IHULVPNADBGKMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Enantioselective allylic substitution, enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)