Merck
716715
Sigma-Aldrich
(S)-2-[(Diphenylphosphino)methyl]pyrrolidine
Wybierz wielkość
250 MG
376,00 zł
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
376,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]22/D −24.0°, c = 0.5 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.614
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CN[C@@H](C1)CP(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20NP/c1-3-9-16(10-4-1)19(14-15-8-7-13-18-15)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,15,18H,7-8,13-14H2/t15-/m0/s1
Klucz InChI
IWRBGJKCDORZHK-HNNXBMFYSA-N
Zastosowanie
Catalytic ligand in:
  • Ru-catalyzed regioselective lactonization of unsymmetrical 1,4-diols to give lactone lignans
  • Preparation of vinylindanecarboxaldehyde by asymmetric intramolecular allylation of propenylbenzenepropanal
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)