Przejdź do
681571
(6-Bromohexyl)ferrocene
solid
Synonim(y):
1-Bromo-6-ferrocenylhexane, 6-Ferrocenylhexyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
410,55 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21BrFe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.09
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
410,55 zł
Cena katalogowa483,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(6-Bromohexyl)ferrocene,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H16Br.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
InChI key
LNVDAJXWPKYLFP-UHFFFAOYSA-N
Application
A ferrocene building block.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
119342
description
-
description
≥95%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iron
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iron
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)