Merck
695599
Sigma-Aldrich
2-(2-(Diphenylphosphino)ethyl)pyridine
kanata purity
Synonim(y):
1-(Diphenylphosphino)-2-(2-pyridyl)ethane, Diphenyl(2-(pyridin-2-yl)ethyl)phosphine
Wybierz wielkość
100 MG
278,00 zł
500 MG
436,80 zł
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
278,00 zł
500 MG
436,80 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
58-62 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C(Cc1ccccn1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NP/c1-3-10-18(11-4-1)21(19-12-5-2-6-13-19)16-14-17-9-7-8-15-20-17/h1-13,15H,14,16H2
Klucz InChI
ARSGXAZDYSTSKI-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Aminophosphine Ligands