Merck
691496
Sigma-Aldrich
Borane di(tert-butyl)phosphine complex
97%
Synonim(y):
(Di-tert-butylphosphine)trihydroboron, Di-tert-butylphosphine compound with borane (1:1), Di-tert-butylphosphine borane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19P · BH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 691496, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
59-64 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
B.CC(C)(C)PC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19P.BH3/c1-7(2,3)9-8(4,5)6;/h9H,1-6H3;1H3
Klucz InChI
JPINHYFOWCBINQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of N-heterocyclic carbene borane complexes by Lewis base exchange reactions
  • Dehydrocoupling reactions
  • Tele-substitution reactions on fluorobenzenechromium complexes
  • Palladium-catalyzed biaryl-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed Suzuki coupling
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1