Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 659,00 zł 560,15 zł |
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł 2142,00 zł |
Informacje o tej pozycji
560,15 zł
Cena katalogowa659,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Di-1-adamantylphosphine, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
181-185 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)PC45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C20H31P/c1-13-2-15-3-14(1)8-19(7-13,9-15)21-20-10-16-4-17(11-20)6-18(5-16)12-20/h13-18,21H,1-12H2
InChI key
RRRZOLBZYZWQBZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 90% | description - | description - |
| assay 97% | assay 90% | assay - | assay - |
| reaction suitability reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling | reaction suitability reagent type: ligand, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling | reaction suitability reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand |
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 181-185 °C | mp 48-56 °C (lit.) | mp - | mp 263-280 °C |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group - |
Co się dzieje?
WGK 3
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?