Kluczowe dokumenty
Z759317
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 24, green polyethylene
Synonim(y):
Krajowe standardowe zaciski przegubowe, Zaciski przegubowe NS
Wybierz wielkość
50 EA
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
green polyethylene
Połączenie
joint: 24
opakowanie
pkg of 50 ea
Opis ogólny
Kodowane kolorami, sztywne polietylenowe zaciski pasują do standardowych połączeń stożkowych. Nie rysują szkła ani nie korodują; wytrzymują temperatury do 120 °C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2