Przejdź do
101346
Dichlorophenylborane
97%
Synonim(y):
NSC 93889, Phenylboron dichloride, Phenyldichloroborane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.82
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2243576
Assay:
97%
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
66 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClB(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BCl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Dichlorophenylborane can be used as a catalyst for:
  • The synthesis of an antiproliferative macrolide and cell migration inhibitor lactimidomycin.
  • Enantioselective synthesis of polyketide segments using vinylogous Mukaiyama aldol reactions.
  • Enantioselective Diels-Alder cycloadditions after its reaction with allo-threonine derivatives.
  • Stereoselective alkylative ring opening of cyclic anhydrides.
  • Cross-metathesis reaction of amino derivatives with olefins.
  • Asymmetric acetate aldol reactions.
Catalyst for:
  • Antiproliferative macrolide and cell migration inhibitor lactimidomycin
  • Enantioselective synthesis of polyketide segments using vinylogous Mukaiyama aldol reactions
  • Enantioselective Diels-Alder cycloadditions after its reaction with allo-threonine derivatives
  • Stereoselective alkylative ring opening of cyclic anhydrides
  • Cross-metathesis reaction of amino derivatives with olefins
  • Asymmetric acetate aldol reactions
  • The reaction of aryl aldehydes with styrene and (E)-β-methylstyrene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
225177279730178985
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
66 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
147-148 °C (lit.)
bp
172 °C (lit.)
density
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
refractive index
-
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)