Merck
690023
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-propanediamine trihydrochloride
≥95.0% (NT)
Synonim(y):
1,1,1-Tris(aminomethyl)ethane trihydrochloride, Ethylidintris(methylamine) trihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H15N3 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (NT)
Postać
powder
mp
270 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cl.CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3.3ClH/c1-5(2-6,3-7)4-8;;;/h2-4,6-8H2,1H3;3*1H
Klucz InChI
GBKDQELEERCHSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges