Przejdź do
14960
Bis(2-hydroxypropyl)amine
≥98.0% (T)
Synonim(y):
1,1′-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
122,25 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH[CH2CH(OH)CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-820-9
Beilstein/REAXYS Number:
605363
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
122,25 zł
Cena katalogowa163,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
impurities
≤1% water
bp
249-250 °C/745 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible, alcohol: miscible
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(O)CNCC(C)O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(2-hydroxypropyl)amine (Diisopropanolamine) was used to study its effects upon choline uptake and phospholipid synthesis in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1102481515676854
description
≥98.0% (T)
description
93%
description
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
description
≥97.0% (H-NMR)
assay
≥98.0% (T)
assay
93%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (H-NMR)
solubility
H2O: miscible, alcohol: miscible
solubility
-
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
crystals
bp
249-250 °C/745 mmHg (lit.)
bp
160 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F - closed cup
flash_point_c
135 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-97-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. is this product ph.eur conform?
    1 answer
    1. Product No. 14960 does not explicitly conform to specifications that may have been set by the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.).